E7521
L-(+)-Ergothioneine
Sinônimo(s):
2-mercaptohistidine trimethyl betaine, Ergothioneine, Sympectothion, Thiasine, Thiolhistidine-betaine, Thioneine, (S)-α-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-mercapto-1H-imidazole-4-ethanaminium inner salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Actinomycetales)
fungus (Ascomycota)
fungus (Basidiomycota)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
peso molecular
229.30
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
técnica(s)
protein quantification: suitable
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1
chave InChI
SSISHJJTAXXQAX-ZETCQYMHSA-N
Descrição geral
Research area: Apoptosis
Aplicação
L-(+)-Ergothioneine has been used:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?