301507
2-Mercapto-1-methylimidazole
≥99%
Sinônimo(s):
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
144-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
chave InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , TPO(7173)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges