Documentos Principais
536067
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
96%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 684,00
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 684,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N3S
Número CAS:
Peso molecular:
165.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151614
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
240-244 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
chave InChI
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and