235334
3,6-Dithia-1,8-octanediol
97%
Sinônimo(s):
2,2′-(Ethylenedithio)diethanol, Lindlar Catalyst Poison
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
p.e.
170 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
63-64 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OCCSCCSCCO
InChI
1S/C6H14O2S2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?