Documentos Principais
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Sinônimo(s):
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO5
Número CAS:
Peso molecular:
183.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
265-270 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)