377848
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
PyBOP®
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
154-156 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
chave InChI
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthesis of single labeled oligonucleotides that fluoresce upon matched hybridization[1]
Generation of endocrine disruptor chemical binders[2]
Cycloaddition to template-assembled multivalent peptide conjugates[3]
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?