226084
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Produtos recomendados
product name
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
>130 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
chave InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Peptide coupling
Synthesis of esters
Esterification of carboxylic acids
Plasmid CAN-encapsulating liposomes
Synthesis of magnolamide for antioxidative activity
Catalyst for preparation of 9-acridinecaroboxamide derivative
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3