Documentos
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H29F6N5O3P2
Número CAS:
Peso molecular:
527.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
PyOxim, 98%
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
chave InChI
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3