04936
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide hexafluorophosphate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, HCTU
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
Impurezas
≤0.5% water
pf
185-190 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(N([C+](N(C)C)N(C)C)N=[N+]2[O-])C2=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthesis of near-infrared pH activatable fluorescent probes
Synthesis of human β-amyloid by Fmoc chemistry
Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Covalent ligation of fluorescent peptides to quantum dots
Alkylation of human telomere sequence
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?