Documentos Principais
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctanediol
98%
Sinônimo(s):
cis-1,5-Cyclooctanediol
About This Item
Fórmula linear:
C8H14(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
73-75 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
chave InChI
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
Aplicação
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.