340928
1,4-Anhydroerythritol
95%
Sinônimo(s):
(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol, Erythritol-1,4-anhydride, cis-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, meso-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, rel-(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1COC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4+
chave InChI
SSYDTHANSGMJTP-ZXZARUISSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?