Documentos Principais
192805
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.547,00
R$ 2.547,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.547,00
About This Item
Fórmula linear:
C5H8(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.547,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
40 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
chave InChI
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,3-Cyclopentanediol was used in the synthesis of 1,3-cyclopentanediol bis(4-methylbenzenesulfonate)[1] and β-hydroxy-substituted cyclic carbonyl compounds[2]. It was also used in direct enantiomer resolution of diols without derivatization on a chiral polysiloxane by capillary gas chromatography[3].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stepwise Introduction of p-Electron Cross-Conjugation: A Possible Access to [5] Radialenes?
Geneste F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5339-5343 (1997)
Direct resolution of enantiomeric diols by capillary gas chromatography on a chiral polysiloxane derived from (R, R)-tartramide.
Nakamura K, et al.
Analytical Chemistry, 62(5), 539-541 (1990)
Direct asymmetric a-hydroxylation of 2-hydroxymethyl ketones.
Paju A, et al.
Tetrahedron, 58(36), 7321-7326 (2002)