Documentos Principais
341568
Sigma-Aldrich
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Sinônimo(s):
(Benzene)dichlororuthenium dimer, Benzeneruthenium dichloride dimer, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis[(benzene)dichlororuthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.442,00
5 G
R$ 3.263,00
R$ 1.442,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.442,00
5 G
R$ 3.263,00
About This Item
Fórmula linear:
Ru2(C6H6)2Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
500.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.442,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Hydrosilylation Catalysts
  • Catalyst for SNAr reactions of fluoroarenes and cyclic amines (eq. 1)
  • Precatalyst for the hydrogenation of β-keto esters (eq. 2)
  • Precursor for the preparation of other ruthenium catalysts (eq. 3)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.