Documentos Principais
701769
Sigma-Aldrich
Dichloro(mesitylene)ruthenium(II) dimer
95%
Sinônimo(s):
(Mesitylene)dichlororuthenium dimer, Bis[dichloro(mesityl)ruthenium], Tetrachlorobis(mesitylene)diruthenium;, [RuCl2(mesitylene)]2, Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]diruthenium, Ruthenium(II) chloride mesitylene dimer
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.167,00
R$ 1.167,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.167,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24Cl4Ru2
Número CAS:
Peso molecular:
584.34
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.167,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
crystals
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for asymmetric hydrogenation, transfer hydrogenation, Diels-Alder reaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Davies, D. L.; Fawcett, J. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3151-3151 (1997)
Damjan Sterk et al.
Organic letters, 8(26), 5935-5938 (2006-12-15)
[Structure: see text] The asymmetric transfer hydrogenation of fluoroalkyl ketones mediated by [Ru(eta6-arene)((S,S)-R2NSO2DPEN)] catalysts using HCO2H-Et3N afforded the corresponding alcohols with high ee's and in excellent yields.