Documentos Principais
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Sinônimo(s):
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36Cl4Ru2
Número CAS:
Peso molecular:
668.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)