341436
Tetramethyl orthosilicate
≥99%
Sinônimo(s):
Tetramethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.25 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
13 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
p.e.
121-122 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
chave InChI
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a precursor to synthesize organic-inorganic coating materials by sol-gel processing method.[1]
- As an efficient reagent for direct amidation of aliphatic and aromatic carboxylic acids with amines and anilines.[3]
- As a precursor to fabricate SiO2 nanocomposite films by chemical vapor deposition(CVD) method.[2]
- As a selective catalyst ofC3-methylation of indole.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.