Documentos
131903
Sigma-Aldrich
Tetraetil ortossilicato
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Silicato tetraetílico, TEOS, Tetraetoxissilano, Tetraetoxissilício(IV), Tetraetóxido de silício, Éster tetraetílico de ácido ortossilícico, Tetraetil éster de ácido ortosilícico
About This Item
Fórmula linear:
Si(OC2H5)4
Número CAS:
Peso molecular:
208.33
Beilstein:
1422225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.2 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tetraetilortosilicato (TEOS) é um alcóxido líquido incolor amplamente utilizado como precursor da deposição de filmes finos de dióxido de silício (SiO2). Ele também é utilizado em hidrogel, sistemas de administração de medicamentos baseados em nanopartículas e ligação cruzada química de polímeros.
Aplicação
Pode-se usar o tetraetilortosilicato:
  • Como um antissolvente para fabricar uma camada de perovskite eficiente para células solares planares invertidas, com maior eficiência e reprodutibilidade na conversão de energia. O TEOS ajuda a obter filmes de perovskite de alta qualidade com densidade reduzida de defeitos e, portanto, uma recombinação mais lenta dos portadores.
  • Como precursor do sol-gel para sintetizar os revestimentos de autolimpeza anti-reflexivos de SiO2-TiO2 para células solares.
  • Fabricar membranas híbridas de ligação cruzada de nanosílica funcionalizada para aplicações de células de combustível de membrana de troca de prótons. Essas membranas têm melhor condutividade de prótons e estabilidade térmica.
  • Preparar o separador de matriz poli(fluoreto de vinilideno)/TEOS para melhorar o desempenho das baterias de íons de lítio. O separador apresenta excelente retenção de eletrólitos e molhabilidade.
Frequentemente usado como precursor para preparar xerogéis
Interage com a dodecilamina na formação de compostos de intercalação de H+-magadiita e foi usado em um estudo de vidros bioativos de metais mistos.
Características e benefícios
  • Excelente aderência em substratos
  • Deposição uniforme de película
  • Ligante cruzado para introduzir filamentos de polímero em hidrogel
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Olinka Ramírez-Soto et al.
Science advances, 6(34), eaba4330-eaba4330 (2020-09-03)
Colliding drops are encountered in everyday technologies and natural processes, from combustion engines and commodity sprays to raindrops and cloud formation. The outcome of a collision depends on many factors, including the impact velocity and the degree of alignment, and
Geetha B Heggannavar et al.
ACS omega, 3(7), 8017-8026 (2018-08-09)
Brain glioma is the most lethal type of cancer, with extremely poor prognosis and high relapse. Unfortunately, the treatment of brain glioma is often limited because of the low permeability of anticancer drugs across the blood-brain barrier (BBB). To circumvent
Lin Zhao et al.
ACS nano, 13(7), 7508-7516 (2019-06-15)
Heat at intermediate temperatures (120-220 °C) is in significant demand in both industrial and domestic sectors for applications such as water and space heating, steam generation, sterilization, and other industrial processes. Harnessing heat from solar energy at these temperatures, however
Valeria De Matteis et al.
Nanoscale research letters, 14(1), 109-109 (2019-03-30)
The nowadays growing use of nanoparticles (NPs) in commercial products does not match a comprehensive understanding of their potential harmfulness. More in vitro investigations are required to address how the physicochemical properties of NPs guide their engulfment within cells and
Nils R Blumenthal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16124-16129 (2014-10-29)
Extracellular soluble signals are known to play a critical role in maintaining neuronal function and homeostasis in the CNS. However, the CNS is also composed of extracellular matrix macromolecules and glia support cells, and the contribution of the physical attributes
Artigos
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.