Key Documents
86578
Sigma-Aldrich
Tetraetil ortossilicato
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
TEOS, Tetraetil silicato, Tetraetil éster de ácido ortosilícico, Tetraetoxisilício(IV), Tetraetoxissilano, Tetraetóxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
Si(OC2H5)4
Número CAS:
Peso molecular:
208.33
Beilstein:
1422225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
7.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.383
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tetraetil ortossilicato (TEOS) é um material inorgânico que pode ser usado como fonte de sílica para a síntese de materiais à base de sílica, como dióxido de silício. oxicarbetos de silício, silanol, polímero de siloxano e películas finas de organossilício para diversas aplicações. Ele também pode ser usado na síntese de membranas misturadas e na produção de aerogéis. Outras aplicações incluem revestimentos para tapetes e outros objetos.
Aplicação
O tetraetil ortossilicato (TEOS) pode ser usado:
  • como reagente junto com cloreto férrico na síntese de di-hidropirimidinonas.
  • Como modificador na fabricação de material de detecção de umidade, poli(2-acrilamida-2-metilpropano sulfonato) (poli-AMPS).
  • Como meio para sintetizar triarilaminas e diaril éteres por reação de Ullmann catalisada por cobre e livre de ligantes.
  • Como precursor para preparo de xerogéis de sílica, que têm aplicação como transportadores de fármacos.
  • Como precursor da síntese de partículas esféricas de sílica pelo processo de Stober.
Frequentemente usado como precursor para preparar xerogéis
Interage com a dodecilamina na formação de compostos de intercalação de H+-magadiita e foi usado em um estudo de vidros bioativos de metais mistos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation of spherical silica particles by Stober process with high concentration of tetra-ethyl-orthosilicate
Wang XD, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 1(341), 23-29 (2010)
Preparation of silicon oxycarbide glass fibers from organically modified silicates
Hu, Yi
Journal of materials science & technology, 35(12), 3155-3159 (2000)
Removal of Cu (II) and Fe (II) ions through thin film composite (TFC) with hybrid membrane
Sulaiman NA, et al.
Journal of Engineering Science and Technology, 36-49 (2016)
Reaction of poly (vinyl butyral) with tetraethyl orthosilicate: grafting of siloxane chains and new composites
Annenkov VV, et al.
Polymer International, 53(6), 772-776 (2004)
A spectroscopic study of an anhydrous tetraethyl orthosilicate-boric acid-ethanol system
Zha Congji, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 13(1-3), 103-107 (1998)