Documentos Principais
452882
Sigma-Aldrich
Borohidreto de sódio
greener alternative
powder, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Tetraidrodoborato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaBH4
Número CAS:
Peso molecular:
37.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98.0%
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
contém
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm Silica
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para eficiência energética. Veja os detalhes aqui.
O borohidreto de sódio (NaBH4) é o borohidreto mais amplamente disponível, sintetizado pela reação do borato de metila com o hidreto de sódio em óleo mineral. Ele é usado como precursor na produção de outros borohidretos metálicos. Diversas abordagens para o monitoramento qualitativo e quantitativo do borohidreto de sódio foram explicadas. O potencial de NaBH4 de armazenar e gerar hidrogênio para células a combustível foi investigado.
Aplicação
O boro-hidreto de sódio pode ser utilizado como agente redutor:        
  • para preparar alcoóis saturados pela redução de aldeídos e cetonas conjugados;        
  • juntamente com níquel de Raney para redução de compostos nitrogenados aromáticos em arilaminas.        
  • na síntese de aminas secundárias por aminação redutiva de cetonas e aldeídos na presença de um catalisador ácido;       
  • na síntese de δ e γ lactonas pela redução de anidridos cíclicos;       
  • para redução quimiosseletiva de aminoácidos protegidos por N e peptídeos nos alcoóis correspondentes.
Informações legais
ASCENSUS SPECIALTIES LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Analytical monitoring of sodium borohydride.
Sljukic B, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 5(4), 829-839 (2013)
Reductive amination of aldehydes and ketones catalyzed by deep eutectic solvent using sodium borohydride as a reducing agent
Saberi D, et al.
Journal of Molecular Liquids, 196, 208-210 (2014)
Pectin Nanostructure Visualization by Atomic Force Microscopy.
Pose S, et al.
Bio-protocol, 5(19) (2015)
Feng Geng et al.
Nanotechnology, 22(28), 285101-285101 (2011-06-10)
The treatment of ovarian cancer has traditionally been intractable, and required novel approaches to improve therapeutic efficiency. This paper reports that thio-glucose bound gold nanoparticles (Glu-GNPs) can be used as a sensitizer to enhance ovarian cancer radiotherapy. The human ovarian
Rapid, efficient and selective reduction of aromatic nitro compounds with sodium borohydride and Raney nickel
Pogorelic I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1-2), 202-207 (2007)
Artigos
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials