440175
Trimethoxymethylsilane
95%
Sinônimo(s):
MTMS, Methyltrimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
Impurezas
3% methyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pb
102-104 °C (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
chave InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Monolithic silica columns with various skeleton sizes for capillary liquid chromatography.
- Ionogels, where an ionic liquid is confined within silica-derived networks.
- Monolithic silica aerogels via acid-base sol-gel polymerization.
- Hydrophobic, flexible, and ultralightweight silylated nanocellulose sponges for the selective removal of oil from water.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.