Documentos Principais
759414
Sigma-Aldrich
Tetraetil ortossilicato
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
TEOS, Tetraetil éster de ácido ortosilícico, Tetraetoxissilano
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 4.670,00
R$ 4.670,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 4.670,00
About This Item
Fórmula linear:
Si(OC2H5)4
Número CAS:
Peso molecular:
208.33
Beilstein:
1422225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.670,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
7.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
p.e.
168 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Frequentemente usado como precursor para preparar xerogéis
Interage com a dodecilamina na formação de compostos de intercalação de H+-magadiita e foi usado em um estudo de vidros bioativos de metais mistos.
Tetraethyl orthosilicate (TEOS) is an oxygen containing precursor of Si used for the deposition of:
  • Si oxide
  • Oxycarbide
  • Doped silicate
  • Silanol
  • Siloxane polymer
  • Organosilicon thin films
The films can be deposited at low temperatues (<250 °C). TEOS is also used to deposit mesoporous and nanoporous thin films of silica. These porous films can be doped during deposition to further enhance their properties.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Andreas Kay et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(49), 15714-15721 (2006-12-07)
Thin films of silicon-doped Fe2O3 were deposited by APCVD (atmospheric pressure chemical vapor deposition) from Fe(CO)5 and TEOS (tetraethoxysilane) on SnO2-coated glass at 415 degrees C. HRSEM reveals a highly developed dendritic nanostructure of 500 nm thickness having a feature
Seong Cheol Hong et al.
International journal of nanomedicine, 6, 3219-3231 (2012-01-13)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have been widely utilized for the diagnosis and therapy of specific diseases, as magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents and drug-delivery carriers, due to their easy transportation to targeted areas by an external magnetic field.
Nils R Blumenthal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16124-16129 (2014-10-29)
Extracellular soluble signals are known to play a critical role in maintaining neuronal function and homeostasis in the CNS. However, the CNS is also composed of extracellular matrix macromolecules and glia support cells, and the contribution of the physical attributes
Evan M Hetrick et al.
Biomaterials, 30(14), 2782-2789 (2009-02-24)
The ability of nitric oxide (NO)-releasing silica nanoparticles to kill biofilm-based microbial cells is reported. Biofilms of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Candida albicans were formed in vitro and exposed to NO-releasing silica nanoparticles. Replicative viability
Lin Lin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 97-100 (2012-07-17)
Hollow silica spheres with round mesoporous shells were synthesized by core-shell template method, using monodispersed cationic polystyrene particles as core, and TEOS (tetraethoxysilane) as the silica source to form shell. After calcination at 550°C, uniform spheres with a thin shell
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.