Ensaio
99%
forma
powder
densidade
7.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=[Bi]S[Bi]=S
InChI
1S/2Bi.3S
chave InChI
ZABYETDLLXARHZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2