414980
Sulfur
powder, 99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfur powder
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Ensaio
99.98% trace metals basis
forma
powder
temperatura de autoignição
450 °F
resistividade
2E23 μΩ-cm, 20°C
pb
444.7 °C (lit.)
pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
densidade
2.07 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[S]
InChI
1S/S
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Baterias, células de combustível e supercapacitores são dispositivos de conversão e armazenamento de energia baseados na produção de energia eletroquímica na interface eletrodo/eletrólito e na separação do transporte de elétrons/íons.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.