229865
Selenium
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Se powder, Selenium metal powder
About This Item
Produtos recomendados
descrição
gray
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
tamanho de partícula
−100 mesh
pb
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available at scale: bulk and pilot scale
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.