95381
Bismuth(III) oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Sinônimo(s):
Dibismuth trioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (KT)
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
perda
≤0.2% loss on ignition
cadeia de caracteres SMILES
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
chave InChI
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.