Documentos Principais
281565
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate
98%
Sinônimo(s):
Potassium platinum(II) cyanide hydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.716,00
R$ 1.716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.716,00
About This Item
Fórmula linear:
K2Pt(CN)4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
377.34 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pt/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
chave InChI
UOYADQDUIFNDDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)