Documentos
334553
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
98%
Sinônimo(s):
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
About This Item
Fórmula linear:
K2Pd(CN)4 · xH2O
Peso molecular:
288.69 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
chave InChI
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3