Documentos Principais
361356
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylruthenium(III) chloride polymer
Selecione um tamanho
1 G
R$ 734,00
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 734,00
About This Item
Fórmula linear:
[C10H15Cl2Ru]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Entry points into pentamethylcyclopentadienyl chemistry of ruthenium.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)