288365
3,4-Difluoronitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
76-80 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
chave InChI
RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?