Documentos Principais
233234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene
98%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.521,00
R$ 1.521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.521,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
40-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
chave InChI
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene undergoes reduction in the presence of Mo(CO)6 and 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) under microwave irradiation to yield a mixture of 3-chloro-4-fluoroaniline and 3-chloro-4-ethoxyaniline[1].
Aplicação
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene has been used in synthesis of:
  • benzoimidolones on Ameba resin[2]
  • methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate[3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microwave mediated reduction of heterocycle and fluorine containing nitroaromatics with Mo (CO)6 and DBU.
Spencer J, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10195-10200 (2008)
Practical and efficient synthesis of N-fused tricyclic indoles.
Koay N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 122-124 (2011)
Microwave-assisted traceless synthesis of benzimidazolones.
Xu X-J and Zong Y-X.
Tetrahedron Letters, 48(1), 129-132 (2007)