Documentos Principais
196622
Sigma-Aldrich
2,5-Difluoronitrobenzene
97%
Sinônimo(s):
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Selecione um tamanho
25 G
R$ 334,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 334,00
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
159.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
206.5 °C (lit.)
pf
−11.7 °C (lit.)
densidade
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
chave InChI
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Difluoronitrobenzene was used in the synthesis of :
  • N-alkylated 2-arylaminobenzimidazoles[1]
  • quinoxalinones[2]
  • N-(2-nitro-4-fluorophenyl)-l,2,3,4-tetrahydroisoquinoline[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H E Haenen et al.
Chemico-biological interactions, 98(2), 97-112 (1995-11-17)
Proximal tubular biotransformation of the glutathionyl (GSH) conjugate derived from 2,5-difluoronitrobenzene (5-fluoro-2-glutathionyl-nitrobenzene) was studied by means of 19F-NMR. This method allows a direct and specific detection of the fluorinated metabolites formed, at a detection limit of 1 microM for an
Ring-opening reactions of N-aryl-, 1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline derivatives.
Andrew HK and Stanforth SP.
Tetrahedron, 48(4), 743-750 (1992)
A solid phase traceless synthesis of quinoxalinones.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 41(16), 2835-2838 (2000)
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(40), 12914-12925 (2010-09-24)
This work reports the experimental and computational thermochemical study performed on three difluorinated nitrobenzene isomers: 2,4-difluoronitrobenzene (2,4-DFNB), 2,5-difluoronitrobenzene (2,5-DFNB), and 3,4-difluoronitrobenzene (3,4-DFNB). The standard (p° = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation in the liquid phase of these compounds were
A solid phase traceless synthesis of 2-arylaminobenzimidazoles.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(9), 1627-1630 (2001)