Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
77 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
chave InChI
AXNUZKSSQHTNPZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup