285978
D-glicose 6-fosfato
Sinônimo(s):
D(+)-glicopiranose 6-fosfato, G-6-P Na, Éster de Robison
About This Item
Produtos recomendados
atividade óptica
[α]25/D +33°, c = 10 in H2O
pf
204 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?