137250
L-Metionina
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
Impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pf
284 °C (dec.) (lit.)
284 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL
adequação
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
atividade externa
Cytotoxicity, tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Como encontrar o número do produto
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência