282707
Chlorotributylsilane
97%
Sinônimo(s):
Tributylchlorosilane, Chlorotributylsilane, Tributylsilyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
250-252 °C (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter