Documentos Principais
254444
Sigma-Aldrich
Chlorotrihexylsilane
95%
Sinônimo(s):
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 565,00
R$ 565,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 565,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)5]3SiCl
Número CAS:
Peso molecular:
319.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 565,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
chave InChI
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetona ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
Piridina anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
Piridina