Documentos Principais
279471
Sigma-Aldrich
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
99%
Sinônimo(s):
TES triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilylester
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3Si(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
264.34
Beilstein:
3590541
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethylsilylating agent.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 1-1 (1982)
Aldrichimica Acta, 17, 72-72 (1984)