Historically, the particle size is typically less that 10 um. However this material is not tested for nor is it assigned a specification for particle size.
C3518
Carbonyl iron
≥97% Fe basis
Sinônimo(s):
Iron
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97% Fe basis
Formulário
powder
resistividade
9.71 μΩ-cm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Sarebbe possibile avere maggiori informazioni relativamente alle dimensioni delle particelle?
1 answer-