245003
Dirhenium decacarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Rhenium carbonyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
pf
170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[ReH].[ReH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
chave InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Re nanoparticles via pulsed-laser decomposition.
- Amide functionalized Re(I) based dinuclear metallacycles that can selectively inhibit certain cancer cells.
- Twisted ultrathin rhenium disulfide nanoribbons encapsulated in single-walled carbon nanotubes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3