206091
Platinum(II) chloride
98%
Sinônimo(s):
Platinum dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
581 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges