255025
Hexylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
1-Hexylmagnesium bromide, Bromohexylmagnesium, n-hexylmagnesium bromide
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.965 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter