B68240
1-Bromohexane
98%
Sinônimo(s):
Hexyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
154-158 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCBr
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?