224421
sec-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
2-Butylmagnesium chloride, Chloro(1-methylpropyl)magnesium, sec-Butylchloromagnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.828 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
MJHZUYZQMNONPK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Metal catalyzed cross-coupling reactions with non-activated aryl chlorides.
- The synthesis of various alkoxytrichlorosilanes by reacting with tetrachlorosilane and alcohols.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.