155195
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida
≥99%
Sinônimo(s):
BSTFA
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pb
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
chave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O BSTFA é um agente de sililação usado na síntese de 4-Quinolonas.
Aplicação
acessório
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
34 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter