Documentos
245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO4S
Número CAS:
Peso molecular:
234.66
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N