D27802
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
TED, Triethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.9 mmHg ( 50 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.4634 (lit.)
pf
156-159 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
chave InChI
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
- DABCO bis(perhydrate)
- DABCO monohydrate
- DABCO hexahydrate
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
144.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.