403067
Sodium methoxide solution
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Sinônimo(s):
Sodium methylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
cor
, clarity of solution to pass
pb
64.6 °C
densidade
0.809 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a solvent in the synthesis of disulfides from corresponding thiols.
- To extract fatty acid methyl esters by transesterification process.
- Synthesis of (1R,2R,3R,7aS)-1,2-dibenzyloxy-3-tert-butyldiphenylsilyloxymethylpyrrolizidin-5-one.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?