D2773
Dithranol
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,8,9-Anthracenetriol, 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthralin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
pf
178-181 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
chave InChI
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Alox12(11684)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?