234931
Allyl methacrylate
contains 50-185 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Sinônimo(s):
Cis-cyclooctane-1,2-diol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
50-185 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
chave InChI
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
94.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34.5 °C - closed cup