Documentos
M55909
Sigma-Aldrich
Metacrilato de metila
contains ≤30 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinônimo(s):
2-metilprop-2-enoato de metilo, Éster metílico de ácido metacrílico
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
605459
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
29 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
815 °F
contém
≤30 ppm MEHQ as inhibitor
Lim. expl.
12.5 %
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
chave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O metacrilato de metila é um composto orgânico derivado do ácido metacrílico, que pertence à classe dos ácidos acrílicos. É um monômero altamente reativo e comumente usado na produção de polímeros, especificamente o poli(metacrilato de metila) (PMMA). Também é usado para sintetizar vários materiais de poli(metacrilato de metila) (PMMA), que são transparentes, rígidos e duráveis. Esses materiais têm uma ampla variedade de aplicações, incluindo lentes ópticas, dispositivos optoeletrônicos, peças automotivas e dispositivos médicos. Ele também é um bom solvente para diversos polímeros e proporciona alta resistência adesiva.
Aplicação
O metacrilato de metila pode ser usado como um monômero para preparar:
  • Copolímero de poli(metacrilato de metila e anidrido maleico) enxertado com complexo de lantanídeo. Esses polímeros luminescentes apresentam alta estabilidade térmica e podem ser usados como camadas luminosas para dispositivos optoeletrônicos.
  • O poli (metacrilato de metila) (PMMA) é um material comumente usado na produção de lentes para módulos fotovoltaicos de concentração (CPV).
  • Polimetacrilato de metila, polímero cruzado de metacrilato de metila e polímeros cruzados de metacrilato de metila/dimetacrilato de glicol. Esses polímeros são usados em cirurgia cosmética, odontologia e substituição de articulações.
  • Dispositivos médicos personalizados à base de poli (metacrilato de metila) (PMMA).
O metacrilato de metila pode ser usado como monômero para preparar:
  • Redes poliméricas interpenetrantes à base de metacrilato de metila com propriedades térmicas e mecânicas aprimoradas.
  • Copolímeros de poli(metacrilato de metila e metacrilato de co-hidroxietila) (PMMA-co-PHEMA) por copolimerização em emulsão. Esses copolímeros formam filmes termo-oxidativos estáveis e maleáveis.
  • Nanopartículas poli(metacrilato de metila) por polimerização diferencial de microemulsão.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Preparation of lanthanide (Eu 3+, Tb 3+)-complex-grafted copolymer of methyl methacrylate and maleic anhydride films and the promising application as LED luminous layers
Chu Yang, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28, 5615-5622 (2017)
J Ratliff et al.
Spine, 26(13), E300-E302 (2001-07-18)
Case report and literature review. Clinicians use methylmethacrylate vertebroplasty to treat vertebral hemangiomas, metastases, and osteoporotic fractures. Cement may leak out of the vertebral body and compress the adjacent spinal cord and nerve roots. We review a case of nerve-root
Effects of sterilization on the mechanical properties of poly (methyl methacrylate) based personalized medical devices
Munker T, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 168-172 (2018)
Daniel S Thoma et al.
Journal of periodontal & implant science, 49(3), 171-184 (2019-07-10)
To evaluate the effects of intra-alveolar socket grafting, subepithelial connective tissue grafts, and individualized abutments on peri-implant hard and soft tissue outcomes following immediate implant placement. This randomized experimental study employed 5 mongrel dogs, with 4 sites per dog (total
Final report of the cosmetic ingredient review expert panel safety assessment of polymethyl methacrylate (PMMA), methyl methacrylate crosspolymer, and methyl methacrylate/glycol dimethacrylate crosspolymer
Becker LC, et al.
International Journal of Toxicology, 30, 54S-65S (2011)
Artigos
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Protocolos
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.